Merck
ENAH95E73999
Enamine
2,4,5-tribromo-1-(difluoromethyl)-1H-imidazole
로그인 조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
CAS 번호:
Molecular Weight:
354.77
MDL number:
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Iupac Name
2,4,5-tribromo-1-(difluoromethyl)-1H-imidazole
Inchi Code
1S/C4HBr3F2N2/c5-1-2(6)11(4(8)9)3(7)10-1/h4H
InChI key
VXYWJMIHCRGSIB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27152324
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27152324
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)