Merck
SY3H94E1CB15
Synthonix Corporation
3,4-Difluorobenzylzinc bromide, 0.50 M in THF
동의어(들):
bromo(3,4-difluorobenzyl)zinc
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
CAS 번호:
Molecular Weight:
272.41
MDL number:
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Inchi Code
1S/C7H5F2.BrH.Zn/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5;;/h2-4H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
Inchi Key
UKELZHIDYOTVCK-UHFFFAOYSA-M
Storage temp.
Refrigerator
Purity
0.50
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solution
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)