맞춤형 SPME 섬유
고체상 미량추출법(Solid Phase Microextraction, SPME)은 빠르고 경제적이며 다목적으로 사용 가능한 혁신적인 비용매성 샘플 전처리 기술입니다. SPME는 식품 및 음료, 향료 및 향수, 법의학, 독성학, 환경 휘발성 유기화합물(VOC) 검사를 위한 시험법으로 널리 알려져 있습니다.
SPME는 순수한 중합체(액상 코팅) 또는 중합체에 내장된 흡착 입자(흡착/입자 코팅) 등의 추출 상으로 코팅된 섬유를 사용합니다. 섬유 코팅은 샘플의 화합물을 추출하고 SPME 섬유는 그 때 열 탈착 및 분석을 위해 GC 인젝터에 직접 삽입됩니다.
자사는 필요한 분석 기법을 정확히 충족하고 신뢰도 높은 결과를 내기 위한 맞춤형 SPME 섬유를 제공하고 있습니다. 이러한 맞춤 옵션은 아래와 같습니다.