Merck
enSupport계산기 및 앱용액 희석 계산기
용액 희석 계산기
몰 농도가 알려진 희석 용액
용액 희석 계산기 도구는 특정한 부피와 농도를 얻기 위해 추가해야 하는 저장 용액의 부피를 계산합니다. 계산기는 “1”이 농축 조건(예: 저장 용액 몰 농도 및 부피)을 나타내고 “2”가 희석 조건(예: 원하는 부피 및 몰 농도)을 나타내는 M1V1 = M2V2 공식을 사용합니다. 질량을 기준으로 특정 몰 농도의 용액을 준비하기 위해 몰 질량 계산기를 사용하십시오. 알려진 w/w% 강도로 농축된 산 또는 염기 용액을 희석하기 위해 산 및 염기 몰 농도 계산기를 사용하십시오.
저장 용액:
원하는 최종 부피:
원하는 농도:
계속하려면 로그인하세요.