Solvent Systems for Thin-layer Chromatography of Novabiochem Products
The table below shows the solvent systems used in the thin-layer chromatography (TLC) assay of Novabiochem® products. To find the system used, check the solvent system code next to the TLC result on the product’s CoA or specification sheet.
Figure 1.Example solvent system code location.
For a complete Novabiochem® product list, click here.
| Solvent system code | Solvents | Composition by volume |
|---|---|---|
| 0000 | Diisopropylether | |
| 0001 | Diethylether | |
| 0002 | EtOAc | |
| 0003 | Toluene : Dioxane : AcOH | 95 : 25 : 4 |
| 0004 | CH3CN : CHCl3 | 1 : 3 |
| 0005 | Toluene : AcOH | 10 : 1 |
| 0006 | Toluene : EtOH | 9 : 1 |
| 0007 | CHCl3 : AcOH | 95 : 5 |
| 0008 | CHCl3 : MeOH : Benzene : H2O | 8 : 8 : 8 : 1 |
| 0009 | CHCl3 : MeOH | 9 : 1 |
| 0010 | CHCl3 : TFE : Propionic acid : H2O | 100 : 20 : 17 : 3 |
| 0014 | Isopropanol : NH4OH conc. | 1 : 1 |
| 0015 | 2-Butanol : 3% NH4OH | 1 : 1 |
| 0016 | 2-Butanol : Pyridine : H2O | 7 : 7 : 6 |
| 0017 | MeOH : CHCl3 : 17% NH4OH | 2 : 2 : 1 |
| 002A | nBuOH : AcOH : H2O : EtOAc | 3 : 1 : 1 : 5 |
| 005A | Toluene : AcOH | 17 : 3 |
| 007A | CHCl3 : AcOH | 195 : 5 |
| 009A | CHCl3 : MeOH | 4 : 1 |
| 009B | CHCl3 : MeOH | 7 : 3 |
| 009C | CHCl3 : MeOH | 29 : 1 |
| 0100 | EtOAc : Pyridine : AcOH : H2O | 60 : 20 : 6 : 11 |
| 0110 | EtOAc : nBuOH : AcOH : H2O | 2 : 1 : 1 : 1 |
| 011A | CHCl3 : MeOH : AcOH | 90 : 8 : 2 |
| 011B | CHCl3 : MeOH : AcOH | 85 : 10 : 5 |
| 011C | CHCl3 : MeOH : AcOH | 77.5 : 15 : 7.5 |
| 011D | CHCl3 : MeOH : AcOH | 7 : 1 : 2 |
| 0120 | EtOAc : Formic acid 90% : H2O | 7 : 2 : 1 |
| 012A | EtOAc : Hexane | 1 : 4 |
| 012B | EtOAc : Hexane | 4 : 5 |
| 012C | EtOAc : Hexane | 1 : 3 |
| 012D | EtOAc : Hexane | 3 : 2 |
| 013A | CHCl3 : EtOAc | 1 : 1 |
| 013B | CHCl3 : EtOAc | 9 : 1 |
| 014A | EtOH : 17% NH4OH | 4 : 1 |
| 0150 | CHCl3 : MeOH : H2O | 12 : 6 : 1 |
| 0157 | CHCl3 : MeOH : AcOH : H2O | 70 : 42 : 0.5 : 10 |
| 015A | 2-Butanol : 3% NH4OH | 50 : 22 |
| 0160 | CHCl3 : MeOH : Formic acid 10% | 65 : 15 : 1 |
| 018A | CHCl3 : EtOAc : AcOH | 25 : 25 : 2 |
| 018B | CHCl3 : EtOAc : AcOH | 45 : 5 : 1 |
| 0211 | Hexane : EtOAc : AcOH | 20 : 10 : 1 |
| 0711 | nBuOH : AcOH : H2O | 7 : 1 : 1 |
| 0811 | CH3CN : CHCl3 : AcOH | 8 : 1 : 1 |
| 100A | EtOAc : Pyridine : AcOH : H2O | 60 : 10 : 3 : 4 |
| 100B | EtOAc : Pyridine : AcOH : H2O | 40 : 20 : 6 : 11 |
| 100C | EtOAc : Pyridine : AcOH : H2O | 6 : 5 : 1 : 3 |
| 100D | EtOAc : Pyridine : AcOH : H2O | 6 : 4 : 1 : 3 |
| 100E | EtOAc : Pyridine : AcOH : H2O | 5 : 5 : 1 : 3 |
| 100X | EtOAc : Pyridine : AcOH : H2O | 80 : 20 : 5 : 10 |
| 110A | EtOAc : nBuOH : AcOH : H2O | 1 : 1 : 1 : 1 |
| 157A | CHCl3 : MeOH : AcOH : H2O | 90 : 10 : 0.5 : 1 |
| 157B | CHCl3 : MeOH : AcOH : H2O | 85 : 13 : 0.5 : 1.5 |
| BAPW | nBuOH : AcOH : H2O : Pyridine | 4 : 1 : 2 : 1 |
| BAW0 | nBuOH : AcOH : H2O | 2 : 1 : 1 |
| BAW1 | nBuOH : AcOH : H2O | 4 : 1 : 1 |
| BAW2 | nBuOH : AcOH : H2O | 10 : 2 : 3 |
| BAW3 | nBuOH : AcOH : H2O | 12 : 3 : 5 |
| BAW4 | nBuOH : AcOH : H2O | 3 : 1 : 1 |
| BAWP | nBuOH : AcOH : H2O : Pyridine | 15 : 3 : 12 : 10 |
| BPAW | nBuOH : AcOH : H2O : Pyridine | 9 : 2 : 4 : 3 |
| CMA1 | CHCl3 : MeOH : AcOH 32% | 5 : 3 : 1 |
| CMA2 | CHCl3 : MeOH : AcOH 32% | 15 : 4 : 1 |
| MWA1 | MeOH : H2O : CH3CN | 5 : 5 : 3 |
| OCRB | Benzene : Dioxane : AcOH | 95 : 25 : 4 |
Recommended Solvents
예기치 못한 오류가 발생했습니다.
Response not successful: Received status code 500