Merck
폐수 및 공정수 검사분석 방법: 고농도 칼슘이 함유된 폐수 내 납
분석 방법: 고농도 칼슘이 함유된 폐수 내 납
기기와 시약:
173016  Spectroquant® VIS 분광광도계 Prove 100 또는
173017  Spectroquant® UV/VIS 분광광도계 Prove 300 또는
173018  Spectroquant® UV/VIS 분광광도계 Prove 600 또는
109748  Spectroquant® 광도계 NOVA 30 또는
109751  Spectroquant® 광도계 NOVA 60 또는
173632  Spectroquant® 비색계 Move 100
114946  직사각형 셀 10 mm 및/또는
/KR/ko114947  직사각형 셀 20 mm 및/또는
114944  직사각형 셀 50 mm
114833  Spectroquant® 납 셀 검사
109717  Spectroquant® 납 검사
106689  분석용 Sodium diethyldithiocarbaminate trihydrate
100983  분석용 Ethanol
109966  Nitric acid 1 mol/L
109137  Sodium hydroxide 용액 1 mol/L
109535  MColorpHastTM 만능지시약 스트립 pH 0 - 14
116754  분석용 정제수
114724  비어있는 셀 16 mm, 스크루 마개
멤브레인 필터 0.45 μm
폴리에틸렌 시린지, 10 mL, 루어 콘
가열반응기
10% sodium diethyldithiocarbaminate 용액:
분석용 sodium diethyldithiocarbaminate trihydrate 5 g을 분석용 정제수 45 mL에 용해시킵니다.
금속 및 유리 가공 산업에서 나오는 폐수는 일반적으로 석회유로 처리하여 금속을 침전시킵니다. 하지만 그 결과물인 고농도 Ca2+는 납의 광도측정을 간섭하는 경향이 있습니다. 아래에 기술된 절차는 이러한 간섭을 방지합니다.
시료 조제:
Sodium diethyldithiocarbaminate 용액의 10% 용액을 10방울만큼 시료 용액 10 mL에 추가하고 진탕시킨 뒤 10 mL PE 시린지로 흡입합니다. 시린지 내용물을 멤브레인 필터를 통해 통과시키고 분석용 정제수 10 mL로 세척한 다음 여과액과 세척액을 폐기합니다. 동일한 멤브레인 필터를 통해 ethanol 5 mL를 통과시킵니다. Ethanol 여과액을 16 mm 원형 셀 안에 수집하고 1 mol/l nitric acid 5방울을 추가한 뒤 가열반응기에서 100°C로 증발시켜 건조합니다. 분석용 정제수 5 mL를 원형 셀 내의 잔류물에 추가하고 pH를 필요한 값인 3 - 6까지 sodium hydroxide 용액으로 조정합니다. pH는 만능지시약 스트립으로 확인할 수 있습니다. 이 용액은 이제 납 측정에 직접 사용 가능합니다.
분석:
위에서 언급한 검사 키트로 측정합니다.
계산:
납 함량 mg/L Pb = 분석 값 mg/L Pb x 0.5
재료
예기치 못한 오류가 발생했습니다.
Response not successful: Received status code 500