Merck
Home중합효소 연쇄 반응 애플리케이션Tm 계산 및 프라이머 분석을 위한 OligoEvaluator™
Tm 계산 및 프라이머 분석을 위한 OligoEvaluator™
DNA 또는 RNA 프라이머용 올리고평가기
올리고평가기는 올리고뉴클레오타이드용 프라이머 분석 툴입니다. 올리고뉴클레오타이드의 이차 구조, 프라이머 이량체 형성 및 물리적 특성을 분석합니다.
PCR용 프라이머 분석 값을 제공하는 온라인 올리고뉴클레오티드 서열 계산기인 OligoEvaluator™를 제공하게 되어 기쁩니다.
  • 염기 수
  • 분자량
  • 소멸 계수
  • 올리고 유형
  • µg/OD at 260 nm
  • 길이(염기쌍)
  • 프라이머 용융 온도 Tm (°C)
  • GC 내용 %
  • GC 클램프
  • 런 길이 (bp)
  • 2차 구조
  • 프라이머 이합체 확인
  • BLAST 시퀀스 링크
올고이밸레이터™는 사용하기 쉽습니다. DNA 또는 RNA를 선택하고 서열을 붙여넣은 다음 계산을 클릭하면 올고이밸레이터™ 도구가 값을 반환합니다. 보고된 모든 속성은 편리한 Excel 템플릿으로 내보낼 수 있습니다.
올리고 특성, 재현탁 및 희석 계산
올고평가기™는 세 가지 모듈로 구성되어 있습니다. 분석을 선택하면 한 번에 최대 10개의 프라이머의 전체 특성을 확인할 수 있습니다. 재현탁 및 희석은 OligoEvaluator™ 내에서 별도의 계산기 모듈입니다.
계산기 고급 기능
반응 조건
올고평가자™ 계산기에서 사용되는 정의 및 값
매개변수
올리고 농도기본값 = 250.0 nM.
1가 이온 농도이 값은 반응 혼합물에 존재하는 모든 1가 이온(예: K+)의 농도입니다. K+은 음전하를 띤 프라이머와 템플릿 백본 사이의 전하 반발력을 줄여 어닐링을 촉진합니다.
기본값 = 100.0mM입니다.
자유 Mg++ 이온 농도반응 혼합물 내 Mg2+(마그네슘 이온)의 농도입니다. Mg2+은 열안정성 DNA 중합 효소에 필요한 보조 인자입니다.
기본값은 5.0mM입니다.
총 Na[+] 등가물나트륨 등가물은 다음과 같이 계산됩니다:
[Na+] = 1가 이온 농도 + 4 × (유리 Mg2+1/2(모두 몰도)
기본값 = 382.84 mM
자유 에너지 계산을 위한 온도이 값은 ΔG = ΔH - T ΔS 공식에서 깁스 자유 에너지(ΔG)를 계산하는 데 사용됩니다.
기본값은 25.0°C(298K)입니다.
프라이머의 어닐링 온도는 어떻게 계산하나요?
올리고평가기™는 올리고의 용융 온도를 제공합니다. 계산기 분석 모듈에 시퀀스를 입력하면 일곱 번째 열에서 Tm을 확인할 수 있습니다. 어닐링 온도는 일반적으로 Tm 값보다 몇도 낮아야 합니다. 용융 온도에 대한 자세한 정보는 올리고핵산염 용융 온도 문서에서 확인할 수 있습니다.
.
제품
예기치 못한 오류가 발생했습니다.
Response not successful: Received status code 500