RAFT 프로세스
RAFT 또는 가역적 첨가-분해 연쇄 이동은 살아있는 형태의 라디칼 중합입니다. RAFT 중합은 1998년 CSIRO에서 발견되었습니다.1 이 분석법은 블록, 이식, 조합, 분자량이 기설정된 성형(star) 구조 등 복잡한 구조를 지닌 고분자의 합성 맞춤법이 가능하기 때문에 머지 않아 집중 연구의 초점이 되었습니다.2 RAFT 중합은 수용성 재료 준비를 비롯한 여러 실험 조건 하에 매우 광범위한 모노머에 적용할 수 있습니다.3
RAFT 프로세스에는 적절한 연쇄 전달 시약(RAFT 제제 또는 CTA)이 있는 경우 대체 모노머의 전통적인 유리기 중합이 포함됩니다. 일반적으로 사용되는 RAFT 시약에는 디티오에스테르(dithioesters),1 디티오카르바메이트(dithiocarbamates),4,5 트리티오카보네이트(trithiocarbonates),6 및 크산틴산염(xanthates),7이 포함되어 있으며, 이는 가역 연쇄 전달 과정을 통해 중합을 중재합니다. 적절한 RAFT 시약을 사용하면 낮은 PDI(고분산 지수) 및 고기능성의 고분자를 합성할 수 있습니다(그림 1).
그림 1.RAFT 프로세스를 사용하여 만들어진 고분자와 전통적인 유리기 중합으로 만들어진 고분자의 일반적인 비교입니다.
RAFT CTA는 일반적으로 중합 반응 역학 및 구조적 제어 정도에 중요한 영향을 미치는 대체 물질 R과 Z를 가진 티오카르보닐티오기(S=C-S)를 가지고 있습니다. 중합 반응의 시작은 기존의 열 분석법, 광화학 분석법 또는 산화환원 분석법을 이용하여 수행됩니다. 또한 특정 모노머 및 반응 배지에 적합한 RAFT 시약을 올바르게 선택하는 것이 RAFT 중합 실험의 성공을 크게 좌우합니다(그림 2).
그림 2.RAFT 시약의 일반 구조. RAFT 에이전트의 선택은 PDI가 낮은, 제어된 아케텍쳐를 가진 고분자를 얻기 위해 상당히 중요합니다.
디티오벤조에이트계(Dithiobenzoates)
| ![]() |
트리티오카보네이트계(Trithiocarbonates)
| ![]() |
디티오카르바메이트계(Dithiocarbamates)
| ![]() |
RAFT 시약과 모노머 호환성 표
중합에 사용되는 공통의 모노머를 갖는 RAFT 시약의 응용분야는 표 1에서 확인할 수 있습니다. 플러스와 마이너스는 모노머 클래스와 RAFT 시약 사이의 호환성 정도를 나타냅니다. 그 예로 제품 723037번은 스타이렌, 메타크릴산염 및 메타크릴아미드의 중합에 매우 유용하며, 아크릴산염 및 아크릴아미드에 대해서는 중간 정도의 활성을 보이지만, 비닐에스테르 또는 비닐아미드에는 사용할 수 없습니다. 이 표를 고객의 필요에 가장 적합한 RAFT 시약이 무엇인지를 선택하는 데 지침으로 참고합니다.
표 1.다양한 모노머 유형에 적합한 RAFT 시약을 나열합니다.
참고문헌
RAFT 시약은 연구 목적으로만 판매됩니다.