Merck
216577
Amberlite IRC-50S
400 μm (wet)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Amberlite IRC-50S, 400 μm (wet)
vapor density
<1 (vs air)
vapor pressure
17 mmHg ( 20 °C)
autoignition temp.
800 °F
particle size
400 μm (wet)
Features and Benefits
Weakly acidic resin with carboxylic acid functionality which is useful in catalytic applications.
Legal Information
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)