Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C33H36N2O7S
Peso molecular:
604.71
UNSPSC Code:
12352211
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleServicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
synthetic
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 10 mg (810397P-10MG)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
fluorescence
λex 631 nm; λem 643 nm
lipid type
fluorescent lipids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[N+]1=C(\C=C2/C(O)=C(/C=C3/N(CCCCCC(O)=O)c4ccc(cc4C3(C)C)S([O-])(=O)=O)C2=O)C(C)(C)c2ccccc12
Categorías relacionadas
General description
Squaraine probes feature a distinctive squaric acid derived aromatic ring which leaves the probe vulnerable to nucleophilic attack which destroys its fluorescent ability. This limitation has historically prevented these probes from being studied as much as other probes. However, recent advancements in their synthetic design has helped address these challenges and brought them to the forefront of fluorescent imaging. Squaraines are valued for their extremely intense absorption bands, good photoconductivity, excellent photostability, and high quantum yield.
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?