Merck
BDPH9BCD2C4E
Bide Pharmatech
5-Bromo-2-ethoxy-3-methylpyridine
Sinónimos:
5-bromo-2-ethoxy-3-methylpyridine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H10O1N1Br1
Número CAS:
Peso molecular:
216.08
MDL number:
El producto BDPH9BCD2C4E no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C8H10BrNO/c1-3-11-8-6(2)4-7(9)5-10-8/h4-5H,3H2,1-2H3
Inchi Key
KJXFWKLSNMFKSK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or viscous liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)