Merck
BDPH9BCD4792
Bide Pharmatech
(5-Methylpyrazin-2-yl)methanol
Sinónimos:
(5-methyl-2-pyrazinyl)methanol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H8O1N2
Número CAS:
Peso molecular:
124.14
MDL number:
El producto BDPH9BCD4792 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C6H8N2O/c1-5-2-8-6(4-9)3-7-5/h2-3,9H,4H2,1H3
Inchi Key
QYANNJBVADZUDN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Semi-Solid or Solid or Lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)