Merck
BDPH9BCDFD69
Bide Pharmatech
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)piperazine
Sinónimos:
1-(2,2,2-trifluoroethyl)piperazine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H11N2F3
Número CAS:
Peso molecular:
168.16
MDL number:
El producto BDPH9BCDFD69 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C6H11F3N2/c7-6(8,9)5-11-3-1-10-2-4-11/h10H,1-5H2
Inchi Key
GFPOCAYEKCWFPD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Danger
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)