Merck
BDPH9C021A8D
Bide Pharmatech
(SP-4-1)-[[4,4',4'',4'''-(21H,23H-Porphine-5,10,15,20-tetrayl-κN21,κN22,κN23,κN24)tetrakis[benzoato]](6-)]manganate(3-)
Sinónimos:
monomanganese(III) mono((5Z,9Z,15Z,19Z)-5,10,15,20-tetrakis(4-carboxylatophenyl)-22H,24H-porphyrin-21,23-diide)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
El producto BDPH9C021A8D no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C48H30N4O8.Mn/c53-45(54)29-9-1-25(2-10-29)41-33-17-19-35(49-33)42(26-3-11-30(12-4-26)46(55)56)37-21-23-39(51-37)44(28-7-15-32(16-8-28)48(59)60)40-24-22-38(52-40)43(36-20-18-34(41)50-36)27-5-13-31(14-6-27)47(57)58;/h1-24,49,52H,(H,53,54)(H,55,56)(H,57,58)(H,59,60);/q-2;+3/p-4/b41-33-,41-34-,42-35-,42-37-,43-36-,43-38-,44-39-,44-40-;
Inchi Key
OBLGLNOHDLWLDA-DAJBKUBHSA-J
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)