Merck
BDPH9C021C19
Bide Pharmatech
(E)-3-(2-Propyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)acrylic acid
Sinónimos:
(E)-3-(2-propyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)acrylic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C12H12O2N1F3
Número CAS:
Peso molecular:
259.23
MDL number:
El producto BDPH9C021C19 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C12H12F3NO2/c1-2-3-9-8(5-7-11(17)18)4-6-10(16-9)12(13,14)15/h4-7H,2-3H2,1H3,(H,17,18)/b7-5+
Inchi Key
CNCIJHJOEHBPBF-FNORWQNLSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)