Merck
BDPH9C021CA3
Bide Pharmatech
MaP4343
Sinónimos:
(3beta)-3-methoxypregn-5-en-20-one
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C22H34O2
Número CAS:
Peso molecular:
330.51
MDL number:
El producto BDPH9C021CA3 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C22H34O2/c1-14(23)18-7-8-19-17-6-5-15-13-16(24-4)9-11-21(15,2)20(17)10-12-22(18,19)3/h5,16-20H,6-13H2,1-4H3/t16-,17-,18+,19-,20-,21-,22+/m0/s1
Inchi Key
ZVGQOQHAMHMMNE-BIBIXIOVSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)