Merck
BDPH9C022C19
Bide Pharmatech
N-(4-Isopropylbenzylidene)-4-methylbenzenesulfonamide
Sinónimos:
(Z)-N-(4-isopropylbenzylidene)-4-methylbenzenesulfonamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C17H19O2N1S1
Número CAS:
Peso molecular:
301.41
MDL number:
El producto BDPH9C022C19 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C17H19NO2S/c1-13(2)16-8-6-15(7-9-16)12-18-21(19,20)17-10-4-14(3)5-11-17/h4-13H,1-3H3/b18-12+
Inchi Key
QDNWKNMMUMIPAK-LDADJPATSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)