Merck
BL3H98EDC19F
BLD Pharmatech
6-Nitrobenzo[c][1,2]oxaborol-1(3H)-ol
Sinónimos:
6-nitro-2,1-benzoxaborol-1(3H)-ol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H6O4N1B1
Número CAS:
Peso molecular:
178.94
MDL number:
El producto BL3H98EDC19F no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C7H6BNO4/c10-8-7-3-6(9(11)12)2-1-5(7)4-13-8/h1-3,10H,4H2
Inchi Key
GFFKBQCIGADRSN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)