Merck
ABB2-00160A
Caja de placas Aurora de 32 placas
For use with SMC® immunoassays and the SMCxPRO® instrument
Sinónimos:
Estuche de almacenamiento de 32 placas, Estuche de almacenamiento para placas Aurora, Estuche de placas Aurora
Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352200
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
packaging
case of 32 plates (Aurora)
manufacturer/tradename
SMC®
technique(s)
protein quantification: suitable
single molecule counting: suitable
General description
Esta microplaca constituye una combinación superior de claridad óptima, estabilidad térmica, biocompatibilidad, baja autofluorescencia, planicidad y resistencia química, lo que la hace ideal para su uso en inmunoanálisis SMC® para el instrumento SMCxPRO®. La referencia ABB2-00160A es una caja de 32 microplacas, pero la referencia 02-1008-00 contiene una sola placa con selladores.
Application
Para utilizar con inmunoanálisis SMC® y el instrumento SMCxPRO®  
Nota de aplicación
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Legal Information
SMC is a registered trademark of Singulex
SMCxPRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany