Merck
03595
LALLS viscosity validation set polystyrene Mp 9′000-800′000 in THF certified according to DIN
Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41116107
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
CofA
exact values can be taken from the accompanying certificate of analysis
Other Notes
set contains 4 different polystyrene standards with 500 mg with Mp ~9130, ~133000, ~221000, ~827000 for LALLS and viscosimeters; each standard is characterized with GPC, light scattering and viscosimetry
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)