Merck
BR26311
BRAND® accu-jet® pro pipette controller
AC/DC input 230 V AC, UK plug, magenta
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
BRAND® accu-jet® pro pipette controller, AC/DC input 230 V AC, UK plug, magenta
feature
CE compliant
manufacturer/tradename
BRAND 26311
volume
0.1-200 mL
color
magenta
General description
All with one hand: select the delivery mode (gravity-delivery/blow-out) and adjust the motor speed range with your thumb. Perfect fit for glass and plastic pipettes from 0.1 to 200 mL.
  • Adjustable motor speed limiter - for slower speed settings allows even more sensitive control of filling and dispensing rates for lower volume pippettes
  • Ergonomic handgrip and a weight of only 190 g
  • A flashing red LED indicated when the storage battery need charging
  • Approx eight hours of continuous pipetting (with a 10 mL pipette) without recharging
  • Direct outlet of liquid vapors protects against corrosion to ensure long instrument life
  • 0.2 mm hydrophobic membrane filter + built-in check valve protect against liquid penetrating inside
Supplied with: A nickel-metal hybride battery, 2 battery compartment covers (place the instrument inverted on the bench), wall support, battery charger (except Z637688 which has no charger) and 2 spare membrane filters 0.2 μm.
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
accu-jet is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)