Merck
EURM021
Pollachius pollachius (Pollack) - Fish Powder
new
Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41116107
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
food and beverages
format
matrix material
storage temp.
2-8°C
Analysis Note
For more information please see: EURM021
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission