Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C36H41N3O6 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
648.19
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleServicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(OC)C1=C(C)NC(C)=C(C(OC(C)(C)CN(C)CCC(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)=O)C1C4=CC([N+]([O-])=O)=CC=C4.Cl
InChI
1S/C36H41N3O6.ClH/c1-24-31(34(40)44-6)33(28-18-13-19-29(22-28)39(42)43)32(25(2)37-24)35(41)45-36(3,4)23-38(5)21-20-30(26-14-9-7-10-15-26)27-16-11-8-12-17-27;/h7-19,22,30,33,37H,20-21,23H2,1-6H3;1H
InChI key
WMFYOYKPJLRMJI-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Biochem/physiol Actions
Lercanidipine hydrochloride is a L-type (Cav1.2b) vascular channel antagonist; L-type (Cav1.2a) cardiac channel agonist voltage-dependent and highly lipophylic compound, which exhibits a slower onset and longer duration of action than other calcium channel antagonists; an antihypertensive agent in patients with mild-to-moderate hypertension; more vasoselective than lacidipine and amlodipine.
Lercanidipine hydrochloride is a L-type (Cav1.2b) vascular channel antagonist; L-type (Cav1.2a) cardiac channel agonist.
Packaging
Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit EDQM reference substance catalogue.
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?