Saltar al contenido
Productos
Carrito
0
MX
ES
Productos
Productos
Aplicaciones
Servicios
Recursos
Apoyo
Inicio de sesión / Registrarse
Búsqueda de pedido
Pedido rápido
Carrito
0
Atrás
Copper
Sinónimos:
Copper nanoparticles
Fórmula lineal:
Cu
Número CAS:
7440-50-8
Peso molecular:
63.55
Número CE:
231-159-6
Products
Categoría de producto
Inorganic & Metallic Nanomaterials
catalysts
Marca
Sigma-Aldrich
Forma física
Nivel de calidad
Filtre los productos.
Showing 1-1 of 1
Comparar
Número de producto
Descripción
Precios
774081
Copper,
nanopowder, 25 nm particle size (TEM)
Expandir
Ver Fijación de precios
An unknown error has occured.