Saltar al contenido
Productos
Carrito
0
MX
ES
Productos
Productos
Aplicaciones
Servicios
Recursos
Apoyo
Inicio de sesión / Registrarse
Búsqueda de pedido
Pedido rápido
Carrito
0
Atrás
Samarium (Sm) Standard Solution
Sinónimos:
Samarium nitrate
Products
Categoría de producto
reference materials
Fabricante
Forma física
Grado especial
Filtre los productos.
Showing 1-1 of 1
Comparar
Número de producto
Descripción
Precios
NIST3147A
Samarium (Sm) Standard Solution,
NIST
®
SRM
®
3147A
Expandir
Ver Fijación de precios
An unknown error has occured.