Strat-M® Transdermal Diffusion Membrane
Doświadcz niezrównanej przewidywalności Strat-M® membrany - syntetycznego, nieopartego na zwierzętach modelu do badań dyfuzji przezskórnej.syntetyczny, nieoparty na zwierzętach model do testowania dyfuzji przezskórnej, który pozwala przewidzieć dyfuzję w ludzkiej skórze bez zmienności między partiami, ograniczeń bezpieczeństwa lub przechowywania. W jaki sposób membrana Strat-M® naśladuje ludzką skórę? Obejrzyj tę animację, aby się tego dowiedzieć i dowiedzieć się, w jaki sposób membrana Strat-M® może umożliwić optymalizację formulacji.
Zaprojektowana do dyfuzji przezskórnej i testów bezpieczeństwa:
- aktywnych substancji kosmetycznych
- formuł
- produktów higieny osobistej
- aktywnych składników farmaceutycznych (API)
- pestycydów i substancji chemicznych
KOMPATYBILNOŚĆ CHEMICZNA
Farmaceutyczny przepływ pracy
| API Screening | |||
| ⮟ | |||
| Formulation Screening | |||
| ⮟ | |||
| Optymalizacja formuły | |||
| ⮟ | |||
| Rozwój kliniczny | |||
| ⮟ | |||
| Post-Clinical Manufacturing | |||
| ⮟ | |||
| Aktywności po wprowadzeniu na rynek | |||
Przepływ pracy w opiece osobistej
| badanie przesiewowe "Aktywni" | ||
| ⮟ | ||
| Formuła & Rozwój | ||
| ⮟ | ||
| Rozwój kliniczny | ||
| ⮟ | ||
| Post-Market Manufacturing |
| Użycie modeli ze skóry lub skóry syntetycznej |
Zaprojektowaliśmy wydajność predykcyjną w strukturze i chemii membrany Strat-M®. Patrząc z perspektywy branży farmaceutycznej i kosmetycznej, membrana Strat-M® może być stosowana tam, gdzie tradycyjnie stosuje się modele biologiczne i jest odpowiednim modelem do badań przesiewowych związków o różnych właściwościach fizykochemicznych.
Źródła - Skóra zwłok ludzkich: International Journal of Pharmaceutics, 2006, tom 310, str. 31-36; Skóra świń: International Journal of Pharmaceutics, 1999, tom 181, str. 255-263.
STRAT-M® MEMBRANA BARDZIEJ KORELUJE DO SKÓRY LUDZKIEJ W PORÓWNANIU Z INNYMI MODELAMI BIOLOGICZNYMI
Wielu badaczy wykorzystuje skórę zwierzęcą jako substytut skóry ludzkiej w badaniach IVPT, ponieważ skóra ludzka jest trudna do uzyskania lub w wielu krajach nie może być wykorzystywana do badań in vitro. Skóra świń, szczurów lub myszy jest powszechnie stosowana jako substytut ludzkiej skóry.
Błona Strat-M® lepiej koreluje z ludzką skórą w porównaniu z niektórymi z tych zwierzęcych modeli skóry. W przypadku kwasu acetylosalicylowego (aspiryny, środka przeciwbólowego) zmierzono wysoki strumień zarówno przez ludzką skórę, jak i membranę Strat-M®; jednak strumień był niższy przez świńską skórę, co wskazuje, że membrana Strat-M® lepiej pasuje do ludzkiej skóry niż zwierzęce modele skóry.
Więcej informacji na temat korelacji Strat-M z ludzką skórą i innymi modelami biologicznymi można znaleźć w naszej broszurze.
STRAT-M® MEMBRANE CORRELATION DATA
Czy:
- Testujesz związki aktywne pod kątem dyfuzji transdermalnej?
- Optymalizujesz swoje formulacje?
- Używasz wzmacniaczy?
- Przeprowadzasz testy bezpieczeństwa swoich formulacji?
Użyj naszego interaktywnego narzędzia Compound Correlation Tool, aby dowiedzieć się, jak dobrze membrana Strat-M® będzie działać dla Twoich konkretnych potrzeb.
Powiązane produkty
Response not successful: Received status code 500
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Membrana Strat-M® do testowania formuł filtrów przeciwsłonecznych
Model syntetycznej membrany Strat-M jest alternatywą dla ludzkiej skóry do testowania skuteczności środków do pielęgnacji skóry.
- Strat-M® Transdermal Diffusion Membrane Performance
Strat-M® membrane has broad chemical compatibility and is an appropriate test model for compounds across a wide range of physiochemical properties.
- Chitosan-based Biomaterials
Chitin, a natural polysaccharide, is the second most abundant natural biopolymer in the world, after cellulose.
- Zgodność chemiczna materiałów w filtracji Millipore
Dane dotyczące kompatybilności filtrów z membranami i materiałami obudowy, pomagające w wyborze i użytkowaniu produktów filtracyjnych.
Membrany Strat-M® w akcji: Przewidywanie dyfuzji przezskórnej
Zbieraliśmy próbki recenzowanych badań, które powołują się na membrany Strat-M®, szczegółowo opisując procedury ich stosowania w testach dyfuzji skórnej.