Sondy podwójnie znakowane
- Kwoty: 1, 3, 5 i 10 OD
- Oczyszczanie: HPLC
- Długości sekwencji: 1540 zasad
- Modyfikacje: Dostępny zablokowany kwas nukleinowy
- Barwniki: Kompleksowa oferta reporterów i wygaszaczy
- Kontrola jakości: 100% spektrometria masowa
- Format: Dostarczane w stanie suchym w bursztynowych tubkach
- Dowiedz się więcej
Sondy molekularne
- Kwoty: 1, 3, 5 i 10 OD
- Oczyszczanie: HPLC
- Długości sekwencji: 1540 zasad
- Modyfikacje: Dostępny zablokowany kwas nukleinowy
- Barwniki: Kompleksowa oferta reporterów i wygaszaczy
- Kontrola jakości: 100% spektrometria masowa
- Format: Dostarczane w stanie suchym w bursztynowych tubkach
- Dowiedz się więcej
LightCycler® Sondy
- Kwoty: 0,1, 0,25, 1,5 i 15 OD
- Oczyszczanie: HPLC
- Długości sekwencji: 1540 zasad
- Modyfikacje: Dostępny zablokowany kwas nukleinowy
- Barwniki: Sonda 1 fluoresceina (koniec 3′); Sonda 2 fosforan (koniec 3′) i LC Red 610, 640, 670 lub 705 (koniec 5′)
- Kontrola jakości: 100% spektrometria masowa
- Format: Dostarczane w stanie suchym w bursztynowych tubkach
- Dowiedz się więcej
Scorpions® Sondy
- Kwoty: 1, 5 i 5 OD
- Oczyszczanie: HPLC
- Długości sekwencji: 30–60 zasad
- Modyfikacje: Dostępny zablokowany kwas nukleinowy
- Barwniki: Kompleksowa oferta reporterów i wygaszaczy
- Kontrola jakości: 100% spektrometria masowa
- Format: Dostarczane w stanie suchym w bursztynowych tubkach
- Dowiedz się więcej
Zablokowany kwas nukleinowy
- Dostępne dla wszystkich niestandardowych typów sond qPCR
- Zwiększona stabilność termiczna i specyficzność hybrydyzacji
- Łatwiejsze i bardziej specyficzne projekty dla problematycznych sekwencji docelowych
- Dowiedz się więcej
Black Hole Quencher™ (BHQ™)
- Dostępne dla wszystkich typów niestandardowych sond qPCR
- Brak natywnej fluorescencji (emituje ciepło zamiast światła), co skutkuje niższą fluorescencją tła
- Zwiększony stosunek sygnału do szumu, zapewniający wyższą czułość
- Umożliwia szerszy wybór reporterów do multipleksowania
- Dowiedz się więcej