Przejdź do
AABH14DC6CD0
AA BLOCKS, INC.
2-Acetamido-3-nitro-4-picolline
Synonim(y):
N-(4-methyl-3-nitro-2-pyridinyl)acetamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H9O3N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.18
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C8H9N3O3/c1-5-3-4-9-8(10-6(2)12)7(5)11(13)14/h3-4H,1-2H3,(H,9,10,12)
Inchi Key
GUFBUIQPFAKZPM-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Storage temp.
2-8C
Country of Origin
US
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Acetamido-3-nitro-4-picolline
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)