Przejdź do
AABH14DC7CBF
AA BLOCKS, INC.
Acid Blue 3 Sodium Salt (~90%)
Synonim(y):
4-((4-(diethylamino)phenyl)(4-(diethyliminio)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl)-3-(dihydroxy(oxo)-lambda6-sulfaneylidene)-6-oxocyclohexa-1,4-diene-1-sulfonate, sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Storage temp.
RT
Country of Origin
US
Inchi Code
1S/C27H32N2O7S2.Na/c1-5-28(6-2)21-13-9-19(10-14-21)27(20-11-15-22(16-12-20)29(7-3)8-4)23-17-24(30)26(38(34,35)36)18-25(23)37(31,32)33;/h9-18H,5-8H2,1-4H3,(H2-,30,31,32,33,34,35,36);/q;+1
Inchi Key
PMLFOMWMYRKZRF-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)