Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócInchi Code
1S/2BrH.Sr/h2*1H;/q;;+2/p-2
Inchi Key
YJPVTCSBVRMESK-UHFFFAOYSA-L
Purity
99%
Storage temp.
RT
Country of Origin
US
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Strontium bromide
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?