Przejdź do
AABH14DCDC8E
AA BLOCKS, INC.
4'-Tert-butyl[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
Synonim(y):
4'-tert-butyl[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C17H18O2
Masa cząsteczkowa:
254.33
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C17H18O2/c1-17(2,3)13-10-8-12(9-11-13)14-6-4-5-7-15(14)16(18)19/h4-11H,1-3H3,(H,18,19)
Inchi Key
WYIJUURMGVBXEM-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)