Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócInchi Code
1S/C8H12N2O2/c1-3-7(8(11)12)10-4-6(2)9-5-10/h4-5,7H,3H2,1-2H3,(H,11,12)/p-1
Inchi Key
SIZRORLIQFIQNC-UHFFFAOYSA-M
Purity
95%
Storage temp.
RT
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?