Przejdź do
AABH30371C7F
AA BLOCKS, INC.
Crotonaldehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone
Synonim(y):
(1E,2E)-2-butenal (2,4-dinitrophenyl)hydrazone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H10O4N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.21
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C10H10N4O4/c1-2-3-6-11-12-9-5-4-8(13(15)16)7-10(9)14(17)18/h2-7,12H,1H3/b3-2+,11-6+
Inchi Key
GFUVNGJSSAEZHW-PDGXAJGZSA-N
Purity
98%
Storage temp.
2-8C
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)