Merck
AABH30371C93
AA BLOCKS, INC.
Mestranol
Synonim(y):
(17beta)-17-ethynyl-3-methoxyestra-1,3,5(10)-trien-17-ol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C21H26O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
310.44
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C21H26O2/c1-4-21(22)12-10-19-18-7-5-14-13-15(23-3)6-8-16(14)17(18)9-11-20(19,21)2/h1,6,8,13,17-19,22H,5,7,9-12H2,2-3H3/t17-,18-,19+,20+,21+/m1/s1
Inchi Key
IMSSROKUHAOUJS-MJCUULBUSA-N
Purity
98%
Storage temp.
2-8C
Country of Origin
US
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mestranol
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)