Przejdź do
AABH93DDDE3E
AA BLOCKS, INC.
(2R,3S,4S,5S,6R)-6-(((3E,5E,8S,9E,11S,12R,13E,15E,18S)-12-(((2R,3S,4R,5S)-3,4-Dihydroxy-5-(isobutyryloxy)-6,6-dimethyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-11-ethyl-8-hydroxy-18-((R)-1-hydroxyethyl)-9,13,15-trimethyl-2-oxooxacyclooctadeca-3,5,9,13,15-pentaen-3-yl
Synonim(y):
(2R,3S,4S,5S,6R)-6-(((3Z,5Z,8R,9Z,11S,12R,13Z,15Z,18S)-12-(((2R,3S,4R,5S)-3,4-dihydroxy-5-(isobutyryloxy)-6,6-dimethyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-11-ethyl-8-hydroxy-18-((R)-1-hydroxyethyl)-9,13,15-trimethyl-2-oxooxacyclooctadeca-3,5,9,13,15-pentaen-3-yl)methoxy)-4-hydroxy-5-methoxy-2-methyltetrahydro-2H-pyran-3-yl 3,5-dichloro-2-ethyl-4,6-dihydroxybenzoate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C52H74Cl2O18/c1-13-30-22-26(6)33(56)18-16-15-17-31(23-66-51-45(65-12)42(61)44(29(9)67-51)69-49(64)35-32(14-2)36(53)39(58)37(54)38(35)57)48(63)68-34(28(8)55)20-19-25(5)21-27(7)43(30)70-50-41(60)40(59)46(52(10,11)72-50)71-47(62)24(3)4/h15-17,19,21-22,24,28-30,33-34,40-46,50-51,55-61H,13-14,18,20,23H2,1-12H3/b16-15-,25-19-,26-22-,27-21-,31-17-/t28-,29-,30+,33+,34+,40-,41+,42+,43+,44-,45+,46+,50-,51-/m1/s1
Inchi Key
ZVGNESXIJDCBKN-DJUGFDDRSA-N
Purity
99%
Country of Origin
US
Storage temp.
2~8C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)