Przejdź do
AABH93DDECCC
AA BLOCKS, INC.
Deoxyribonucleic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Purity
96%
Storage temp.
-20C
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)