Przejdź do
AABH93DDFDBF
AA BLOCKS, INC.
Ginkgolic Acid
Synonim(y):
(E)-2-hydroxy-6-(pentadec-8-enyl)benzoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C22H34O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
346.51
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C22H34O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-17-15-18-20(23)21(19)22(24)25/h7-8,15,17-18,23H,2-6,9-14,16H2,1H3,(H,24,25)/b8-7+
Inchi Key
YXHVCZZLWZYHSA-BQYQJAHWSA-N
Country of Origin
US
Storage temp.
2~8C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ginkgolic Acid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)