Przejdź do
AABH93DDFE50
AA BLOCKS, INC.
1,1€²-Dioctadecyl-3,3,3€²,3€²-tetramethylindocarbocyanine perchlorate
Synonim(y):
2-((E)-3-((Z)-3,3-dimethyl-1-octadecylindolin-2-ylidene)prop-1-en-1-yl)-3,3-dimethyl-1-octadecyl-3H-indol-1-ium perchlorate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C59H97N2.ClHO4/c1-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-41-50-60-54-46-39-37-44-52(54)58(3,4)56(60)48-43-49-57-59(5,6)53-45-38-40-47-55(53)61(57)51-42-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-2;2-1(3,4)5/h37-40,43-49H,7-36,41-42,50-51H2,1-6H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
Inchi Key
JVXZRNYCRFIEGV-UHFFFAOYSA-M
Purity
98%
Storage temp.
-20C
Country of Origin
US
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)