Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócInchi Code
1S/C6H6ClNO2S.Na.H2O/c7-8-11(9,10)6-4-2-1-3-5-6;;/h1-5,8H;;1H2
Inchi Key
RRFGOIVHQJFLKL-UHFFFAOYSA-N
Purity
80%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?