Przejdź do
Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomócInchi Code
1S/C10H14O2/c1-8-4-3-5-10(6-8)12-7-9(2)11/h3-6,9,11H,7H2,1-2H3
Inchi Key
DKTVQFUMIUPSGI-UHFFFAOYSA-N
Storage temp.
RT
Country of Origin
CN
Purity
85.0%
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.