Przejdź do zawartości
Merck

AABH93DE321C

AA BLOCKS, INC.

N-2-Nitrophenylsulfenyl-L-alanine Dicyclohexylammonium Salt

Synonim(y):

(2S)-2-{[(2-nitrophenyl)sulfanyl]amino}propanoic acid compound with N-cyclohexylcyclohexanamine (1:1)

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C21H33O4N3S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
423.58
MDL number:
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Inchi Code

1S/C12H23N.C9H10N2O4S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-6(9(12)13)10-16-8-5-3-2-4-7(8)11(14)15/h11-13H,1-10H2;2-6,10H,1H3,(H,12,13)/t;6-/m.0/s1

Inchi Key

LGTGUPPUIQQLBP-ZCMDIHMWSA-N

Purity

98.0%

Storage temp.

N/A

Country of Origin

US

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów