Merck
AABH93DE42E4
AA BLOCKS, INC.
DAF-2 diacetate
Synonim(y):
5,6-diamino-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-diyl diacetate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C24H18O7N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
446.42
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C24H18N2O7/c1-11(27)30-13-3-5-16-21(7-13)32-22-8-14(31-12(2)28)4-6-17(22)24(16)18-10-20(26)19(25)9-15(18)23(29)33-24/h3-10H,25-26H2,1-2H3
Inchi Key
PTSUYDXEEKDBQU-UHFFFAOYSA-N
Storage temp.
2-8C
Country of Origin
CN
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)