Przejdź do
AABH93DE44BF
AA BLOCKS, INC.
Endosulfan sulfate
Synonim(y):
(5aR,6R,9S,9aS)-6,7,8,9,10,10-hexachloro-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-6,9-methanobenzo[e][1,3,2]dioxathiepine 3,3-dioxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Purity
98%
Storage temp.
-20C
Inchi Code
1S/C9H6Cl6O4S/c10-5-6(11)8(13)4-2-19-20(16,17)18-1-3(4)7(5,12)9(8,14)15/h3-4H,1-2H2
Inchi Key
AAPVQEMYVNZIOO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Endosulfan sulfate
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)