Przejdź do
AABH93DE4530
AA BLOCKS, INC.
Bosentan-d4
Synonim(y):
4-(tert-butyl)-N-(6-(2-hydroxyethoxy-1,1,2,2-d4)-5-(2-methoxyphenoxy)-[2,2'-bipyrimidin]-4-yl)benzenesulfonamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C27H29O6N5S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
555.65
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C27H29N5O6S/c1-27(2,3)18-10-12-19(13-11-18)39(34,35)32-23-22(38-21-9-6-5-8-20(21)36-4)26(37-17-16-33)31-25(30-23)24-28-14-7-15-29-24/h5-15,33H,16-17H2,1-4H3,(H,30,31,32)/i16D2,17D2
Inchi Key
GJPICJJJRGTNOD-RZOBCMOLSA-N
Purity
99%14
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)