Przejdź do
AABH93DE453E
AA BLOCKS, INC.
Hydroxypyruvic acid
Synonim(y):
(2E)-2,3-dihydroxy-2-propenoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C3H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.06
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C3H4O4/c4-1-2(5)3(6)7/h4H,1H2,(H,6,7)
Inchi Key
HHDDCCUIIUWNGJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)