Przejdź do
AABH93DE47EB
AA BLOCKS, INC.
Chitobiose Octaacetate
Synonim(y):
1,3,6-tri-O-acetyl-2-(acetylamino)-2-deoxy-4-O-[3,4,6-tri-O-acetyl-2-(acetylamino)-2-deoxy-beta-D-glucopyranosyl]-D-glucopyranose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C28H40O17N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
676.63
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C28H40N2O17/c1-11(31)29-21-26(43-17(7)37)24(20(10-40-14(4)34)45-27(21)44-18(8)38)47-28-22(30-12(2)32)25(42-16(6)36)23(41-15(5)35)19(46-28)9-39-13(3)33/h19-28H,9-10H2,1-8H3,(H,29,31)(H,30,32)/t19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27?,28+/m1/s1
Inchi Key
JUYKRZRMNHWQCD-NCBZWLQXSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Storage temp.
N/A
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chitobiose Octaacetate
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)