Przejdź do
AABH93DE4E37
AA BLOCKS, INC.
Prostaglandin K1
Synonim(y):
(13E,15S)-15-hydroxy-9,11-dioxoprost-13-en-1-oic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C20H32O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
352.47
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C20H32O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h12-13,15-17,21H,2-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b13-12+/t15-,16+,17+/m0/s1
Inchi Key
KJWZYMMLVHIVSU-IYCNHOCDSA-N
Purity
95%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)