Przejdź do
AABH93DE53CB
AA BLOCKS, INC.
Clozapine (hydrochloride)
Synonim(y):
8-chloro-11-(4-methylpiperazin-1-yl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine dihydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C18H21N4Cl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
399.75
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C18H19ClN4.2ClH/c1-22-8-10-23(11-9-22)18-14-4-2-3-5-15(14)20-16-7-6-13(19)12-17(16)21-18;;/h2-7,12,20H,8-11H2,1H3;2*1H
Inchi Key
FBIKVTKYNDDABY-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Storage temp.
N/A
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)