Przejdź do
AABH97CD588D
AA BLOCKS, INC.
ALpha-naphthyl acid phosphate monosodium salt
Synonim(y):
naphthalen-1-yl dihydrogen phosphate, sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Storage temp.
2~8C
Inchi Code
1S/C10H9O4P.Na/c11-15(12,13)14-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10;/h1-7H,(H2,11,12,13);
Inchi Key
JLXZPNKLKQVKHQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)