Przejdź do
AABH97CD6FB2
AA BLOCKS, INC.
(S)-Verapamil (hydrochloride)
Synonim(y):
(2R)-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-[[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl](methyl)amino]-2-isopropylpentanenitrile hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C27H39O4N2Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
491.07
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C27H38N2O4.ClH/c1-20(2)27(19-28,22-10-12-24(31-5)26(18-22)33-7)14-8-15-29(3)16-13-21-9-11-23(30-4)25(17-21)32-6;/h9-12,17-18,20H,8,13-16H2,1-7H3;1H/t27-;/m0./s1
Inchi Key
DOQPXTMNIUCOSY-YCBFMBTMSA-N
Purity
98%
Storage temp.
-20C
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)